Merck
C3019
Sigma-Aldrich
コエンザイムA 三リチウム塩
≥93%
別名:
CoA Li3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H33Li3N7O16P3S
CAS番号:
分子量:
785.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
品質水準
アッセイ
≥93%
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
InChI
1S/C21H36N7O16P3S.3Li/c1-21(2,16(31)19(32)24-4-3-12(29)23-5-6-48)8-41-47(38,39)44-46(36,37)40-7-11-15(43-45(33,34)35)14(30)20(42-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28;;;/h9-11,14-16,20,30-31,48H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,25,26)(H2,33,34,35);;;/q;3*+1/p-3/t11-,14-,15-,16?,20-;;;/m1.../s1
InChI Key
QSCBPHBAFBVXRK-HJKJOZROSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
補酵素A(CoA)は、酵素パントテン酸キナーゼの作用によりホスホパントテン酸から合成される、主要な調節因子です。
アプリケーション
補酵素A三リチウム塩は以下の用途に用いられています:
  • アセチルトランスフェラーゼGcn5アシル化の反応速度分析での標準曲線作成に
  • JNADHおよびJNADPH産生アッセイにおける補酵素として
  • Alexa647(AF647)プローブの標識に
生物化学的/生理学的作用
補酵素A(CoA、CoASH、HSCoA)は、酵素アシル基移動反応を促進し、脂肪酸の合成および酸化を補助する補酵素です。CoAは広範囲の酵素のメカニズムに関与します。アシルCoAの蓄積は代謝障害に関与しており、炭素誘導性ミトコンドリアストレス心不全、糖尿病、肥満に関連する病因に間接的につながる可能性があります。
その他情報
コエンザイムA誘導体の詳細情報と全製品一覧表については、Acyl Transfer Reagents Resourceをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C3019-250MG:
C3019-1G:
C3019-25MG:
C3019-100MG:
C3019-500MG:
C3019-10MG:
C3019-VAR:
C3019-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of Fluorescein Arsenical Hairpin (FlAsH) as a Probe for Single-Molecule Fluorescence Spectroscopy
Fernandes DD, et al.
Scientific reports, 7(1), 13063-13063 (2017)
Jessica P Kuppan et al.
eLife, 10 (2021-09-30)
The complement system is a critical host defense against infection, playing a protective role that can also enhance disease if dysregulated. Although many consequences of complement activation during viral infection are well established, mechanisms that determine the extent to which
Constructing a synthetic pathway for acetyl-coenzyme A from one-carbon through enzyme design
Lu X, et al.
Nature Communications, 10(1), 1378-1378 (2019)
Structural basis for acyl-group discrimination by human Gcn5L2
Ringel AE and Wolberger C
Acta crystallographica. Section D, Structural biology, 72(7), 841-848 (2016)
Respiratory phenomics across multiple models of protein hyperacylation in cardiac mitochondria reveals a marginal impact on bioenergetics
Fisher-Wellman KH, et al.
Cell Reports, 26(6), 1557-1572 (2019)