Merck
655759
Sigma-Aldrich
マロニル-13C3コエンザイムA リチウム塩
99 atom % 13C, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C21H38N7O19P3S · xLi+
分子量:
856.56 (free acid basis)
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Li+].CC(C)(CO[P@@](O)(=O)OP(O)(=O)CO[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCS[13C](=O)[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C24H38N7O19P3S.Li/c1-24(2,18(37)21(38)27-4-3-12(32)26-5-6-54-14(35)7-13(33)34)8-47-53(44,45)50-51(39,40)11-46-23-17(49-52(41,42)43)16(36)22(48-23)31-10-30-15-19(25)28-9-29-20(15)31;/h9-10,16-18,22-23,36-37H,3-8,11H2,1-2H3,(H,26,32)(H,27,38)(H,33,34)(H,39,40)(H,44,45)(H2,25,28,29)(H2,41,42,43);/q;+1/p-1/t16-,17+,18+,22-,23+;/m1./s1/i7+1,13+1,14+1;
InChI Key
XZBFXZRVMJPNCZ-VLZOZIQLSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
その他情報
分子量および化学式は、遊離酸に基づいています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
655759-BULK:
655759-25MG:
655759-10MG:
655759-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fernando Martínez-Montañés et al.
Cell reports, 32(6), 108024-108024 (2020-08-14)
The ability to remodel lipid metabolism under changing conditions is pivotal for cellular functionality and homeostasis. Here, we characterize the regulatory landscape of phosphorylation-based signaling events across the life cycle of Saccharomyces cerevisiae and determine its impact on the regulation
David Weigt et al.
Cell chemical biology, 26(9), 1322-1331 (2019-07-08)
Human cancers require fatty acid synthase (FASN)-dependent de novo long-chain fatty acid synthesis for proliferation. FASN is therefore an attractive drug target, but fast technologies for reliable label-free cellular compound profiling are lacking. Recently, MALDI-mass spectrometry (MALDI-MS) has emerged as