Merck
A1765
Sigma-Aldrich
S-アセチルコエンザイムAシンセターゼ パン酵母(S. cerevisiae種)由来
lyophilized powder, ≥3 units/mg protein
別名:
アセタートCoAリガーゼ(AMP生成), アセタートチオキナーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.26
形状
lyophilized powder
品質水準
比活性
≥3 units/mg protein
組成
Protein, 10-30% biuret
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
S-アセチル-コエンザイムAシンテターゼは、解糖、糖新生、ピルビン酸代謝、CO2固定など、さまざまな代謝経路の研究に使用できます。また、遺伝子発現研究でも使用できます。
パン酵母のS-アセチル-コエンザイムAシンテターゼ(S. cerevisiae)は、アデノシン5'-テトラリン酸およびアデノシン5'-ペンタリン酸の合成に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アセチル補酵素Aシンテターゼは、アセチルCoAの生成を触媒します。核内のヒストンのアセチル化に関与しています。グリセロールなどの非発酵性炭素源の成長に関与している可能性があります。アセチル-コエンザイムAシンテターゼは、アセテート、アセトアルデヒド、およびエタノールによって誘導されます
包装
容量はタンパク質含有量に基づいています。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.5、37°C、1分間で、酢酸、ATP、補酵素Aから1.0 μmolのS-アセチルコエンザイムAを生成する酵素量です。
物理的形状
凍結乾燥品(リン酸カリウム, スクロ-ス, 還元型グルタチオンなどの安定剤を含有)
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A1765-5MG:
A1765-1MG:
A1765-VAR:
A1765-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Saurabh Sahar et al.
The Journal of biological chemistry, 289(9), 6091-6097 (2014-01-16)
The circadian clock regulates a wide range of physiological and metabolic processes, and its disruption leads to metabolic disorders such as diabetes and obesity. Accumulating evidence reveals that the circadian clock regulates levels of metabolites that, in turn, may regulate
Sara Castaño-Cerezo et al.
Molecular microbiology, 82(5), 1110-1128 (2011-11-09)
Lysine acetylation is a well-established post-translational modification widely conserved and distributed in bacteria. Although multiple regulatory roles have been proved, little is known about its regulation. Here, we present evidence that the transcription of the Gcn5-like acetyltransferase YfiQ of Escherichia
Sergio Renilla et al.
Applied microbiology and biotechnology, 93(5), 2109-2124 (2011-09-02)
Impairment of acetate production in Escherichia coli is crucial for the performance of many biotechnological processes. Aerobic production of acetate (or acetate overflow) results from changes in the expression of central metabolism genes. Acetyl-CoA synthetase scavenges extracellular acetate in glucose-limited
Seunghoon Lee et al.
Eukaryotic cell, 10(8), 1043-1052 (2011-06-15)
Acetyl coenzyme A (acetyl-CoA) is a crucial metabolite for energy metabolism and biosynthetic pathways and is produced in various cellular compartments with spatial and temporal precision. Our previous study on ATP citrate lyase (ACL) in Gibberella zeae revealed that ACL-dependent
Guillaume Baptist et al.
Nucleic acids research, 41(17), e164-e164 (2013-07-31)
We have developed a new screening methodology for identifying all genes that control the expression of a target gene through genetic or metabolic interactions. The screen combines mutant libraries with luciferase reporter constructs, whose expression can be monitored in vivo
資料
Enzyme Reagent Coenzyme A (CoA, CoASH or HSCoA) is the key cofactor in first step of the TCA cycle, responsible for transferring the acetyl group from pyruvate oxidation to oxaloacetate yielding citrate. Available through Sigma-Aldrich online.