特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[13CH3]N1C(=O)N([13CH3])c2ncn([13CH3])c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
RYYVLZVUVIJVGH-VMIGTVKRSA-N
アプリケーション
- 質量分析用のカフェイン-¹³C₃ 同位体標準: 「物理化学化学物理学」の最近の研究では、カフェイン-¹³C₃ の安定同位体特性を利用して、イソチアゾリノンの光不活性化プロセスを調査し、高度な非断熱ダイナミクス調査を通じて環境汚染物質を追跡する際の有用性を強調しています(de Araújo et al., 2024)。
- 代謝研究用の安定同位体標識カフェイン: 「ACS Applied Materials & Interfaces」では、カフェイン-¹³C₃ を用いて単層材料におけるテラヘルツ検出の感度を高め、精密な量子センシングと材料特性評価への応用を実証する研究を特集しています(Wang and Yu, 2024)。
- 製薬研究のための ¹³C 標識カフェインソリューション: 「JMIR Medical Education」では、インタラクティブなシミュレーションを通じて生物統計学教育にカフェイン-¹³C₃ を活用し、製薬研究の教育フレームワーク、特に統計データの分析と解釈におけるその重要性を示しました(Thiesmeier and Orsini, 2024)。
- 高純度 ¹³C₃ カフェイン分析標準物質: 「The Journal of Physical Chemistry Letters」に掲載された研究では、カフェイン-¹³C₃ を使用した近接誘起交換相互作用について調査し、実験セットアップで安定同位体ラベルを利用することで量子センシング技術への新しい道を切り開きました(Shen et al., 2024)。
- バイオ分析法開発のためのカフェイン-¹³C₃: 「Nano Letters」では、2 次元強磁性体のトポロジー工学軌道ホール効果の研究におけるカフェイン-¹³C₃ の使用について説明し、最先端のナノテクノロジー研究と材料科学におけるその役割を示しています(Chen et al., 2024)。
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-082-CC:
C-082-1ML:4548173316710