主要文書
8.41642
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-butene
for synthesis
別名:
4-Bromo-1-butene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7Br
CAS番号:
分子量:
135.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
225-937-4
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
転移温度
flash point 1 °C
溶解性
0.76 g/L
密度
1.33 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2
InChI Key
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.330 - 1.340
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(℃)
1 °C