Merck
274658
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-テトラメチル-2-シクロペンテノン, cis体およびtrans体混合物
95%
別名:
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopenten-1-one, 2,3,4,5-Tetramethylcyclopenten-1-one, 2,3,4,5-Tetramethylcyclopentenone, Tetramethylcyclopent-2-enone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14O
CAS番号:
分子量:
138.21
Beilstein:
2324088
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
100 °C/30 mmHg (lit.)
密度
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC1C(C)C(=O)C(C)=C1C
InChI
1S/C9H14O/c1-5-6(2)8(4)9(10)7(5)3/h5,7H,1-4H3
InChI Key
ARUAYSANQMCCEN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,3,4,5-テトラメチル-2-シクロペンテノンは、キラルプレリガンドである、(R)-3,3'-ビス(テトラメチルシクロペンタジエニル)-2,2'-ビスメトキシ-1,1'-ビスナフタレンおよび(R)-3-テトラメチルシクロペンタジエニル-2,2'-ビスメトキシ-1,1'-ビスナフタレンの、(R)-3,3'-ジリチウム-2,2'-ビスメトキシ-1,1'-ビスナフタレンとの反応による合成に使用されています
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
274658-5G:
274658-25G:
274658-BULK:
274658-VAR:
274658-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Li Wang et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(24), 7350-7357 (2012-05-15)
Two new chiral pre-ligands, (R)-3,3'-bis(tetramethylcyclopentadienyl)-2,2'-bismethoxy-1,1'-bisnaphthalene (1) and (R)-3-tetramethylcyclopentadienyl-2,2'-bismethoxy-1,1'-bisnaphthalene (2), were synthesized by reaction of (R)-3,3'-dilithium-2,2'-bismethoxy-1,1'-bisnaphthalene with 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopentenone at room temperature. Treatment of the pre-ligands 1 and 2 with butyllithium and Me(3)SiCl first, and subsequently with TiCl(4) (2 and 1 equiv