Merck
473146
Sigma-Aldrich
ポリ(ジシクロペンタジエン-co-p-クレゾール)
solid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
品質水準
分子量
degree of polymerization ~1
転移温度
Tg 92 °C
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(O)cc1.C2CC3C4CCC(C4)C3C2
InChI
1S/C10H12.C7H8O.C4H8/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1;1-6-2-4-7(8)5-3-6;1-4(2)3/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2;2-5,8H,1H3;1H2,2-3H3
InChI Key
UQQYHXZNSYZMEN-UHFFFAOYSA-N
詳細
Poly(dicyclopentadiene-co-p-cresol) is a sterically hindered phenol.
アプリケーション
Poly(dicyclopentadiene-co-p-cresol) may be used as an antioxidant.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
473146-VAR:
473146-250G:
473146-BULK:
473146-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Handbook for the Chemical Analysis of Plastic and Polymer Additives (2007)
Development and preparation of high?performance thermoplastic vulcanizates based on blends of natural rubber and thermoplastic polyurethanes.
Kalkornsurapranee E, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 128(4), 2358-2367 (2013)