蒸気密度
6.15 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 145 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
powder or flakes
自己発火温度
1004 °F
色
blue-violet fluorescence
bp
340 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.)
溶解性
toluene: soluble 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
alcohols: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
hydronaphthalenes: soluble
supercritical carbon dioxide: soluble
SMILES記法
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChI Key
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
141062-1KG:
141062-VAR:
141062-10KG:
141062-100G:
141062-BULK:
141062-1G:
141062-25G:
141062-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック