安全性情報
8.20109
Sigma-Aldrich
Anthracene
for synthesis
別名:
Anthracene, Paranaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
204-371-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.000008 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
形状
solid
自己発火温度
540 °C
有効性
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.6 % (v/v)
bp
340 °C/1013 hPa
mp
213-217 °C
転移温度
flash point 121 °C
溶解性
<0.0001 g/L
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
330 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChI Key
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 213 °C
Melting range (upper value): ≤ 217 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
249.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
121 °C - Pensky-Martens closed cup