Merck
694959
Sigma-Aldrich
アントラセン
sublimed grade, ≥99%
別名:
アントラキスセン, パラナフタレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10
CAS番号:
分子量:
178.23
カラーインデックス番号:
10790
Beilstein:
1905429
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39011608
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
sublimed grade
品質水準
蒸気密度
6.15 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 145 °C)
アッセイ
≥99%
形状
crystalline
自己発火温度
1004 °F
損失
0.5 wt. % loss on heating, 155°C (typical, TGA)
bp
340 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.)
溶解性
alcohols: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
hydronaphthalenes: soluble
supercritical carbon dioxide: soluble
軌道エネルギー
HOMO 5.7 eV 
LUMO 1.7 eV 
SMILES記法
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChI Key
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ご要望に応じてロットごとのTGA/DSC曲線をご​提供いたします。
アプリケーション
アントラセンは、さまざまな二元系および三元系溶媒(シクロヘキサノン、酢酸エチル、メタノールなど)に溶けることが知られています。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
694959-5G:
694959-BULK:
694959-25G:
694959-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Payam Payamyar et al.
Chimia, 67(4), 283-285 (2013-08-24)
We describe the challenges involved with extending the limited lateral size of two-dimensional polymers (2DPs). An amphiphilic monomer with three-fold symmetry is chosen to form an ideally tessellated monolayer at the air/water interface. Anthracene [4+4] photo-dimerization is chosen as the
Hyunjung Lee et al.
Inorganic chemistry, 51(20), 10904-10915 (2012-09-26)
The tendency of a Hg(II) ion to strongly quench fluorescence of potential fluorescent sensors is explored. Fluorescence measurements show the expected order of the chelation-enhanced fluorescence (CHEF) effect of Zn(II) > Cd(II) > Hg(II) ~ Cu(II), which is interpreted as
Dabin Shi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(2), 484-491 (2012-10-20)
A novel three-dimensional (3D) porous metal-organic framework, {[Cd(L)(H(2)O)]·3H(2)O}(∞) (1) (L-H(2) = 4,4'-(9,10-anthracenediyl)dibenzoic acid), was synthesized. 1 has a 3D framework formed by L connectors and the infinite {Cd(O(2)CR)(2)}(∞) secondary building units (SBUs). Compound 1 was characterized by IR spectroscopy, thermogravimetry
Alina P Sergeeva et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(43), 18065-18073 (2012-10-04)
Clusters of boron atoms exhibit intriguing size-dependent structures and chemical bonding that are different from bulk boron and may lead to new boron-based nanostructures. We report a combined photoelectron spectroscopic and ab initio study of the 22- and 23-atom boron
Jiang-Fei Xu et al.
Organic letters, 15(24), 6148-6151 (2013-11-19)
Dynamic covalent bonds supplied by reversible anthracene dimerization were combined with pillar[5]arene/imidazole host-guest interactions to construct double-dynamic polymers. Heating such polymers (in solution or as a gel) led to depolymerization by dissociation of either the host-guest complexes alone or the
資料
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
純度99.995%以上の3回昇華精製した高純度ペンタセンを用いて作製された有機薄膜トランジスタは、極めて高い性能を示しました。
グラフェンの加工性や多用途性を向上させるための、機能化および加工に関する様々な手法についてご紹介します。
すべて表示
関連コンテンツ
ディスプレイや照明としての普及が進んでいる有機ELデバイスの、学術論文や解説書等では詳細に記述されない「実験」について、可能な限り一般化して紹介しています。