グレード
sublimed grade
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
形状
powder
mp
372-374 °C (subl.)
溶解性
organic solvents: slightly soluble(lit.)
軌道エネルギー
HOMO 5 eV
LUMO 3 eV
OPVデバイス性能
ITO/pentacene/C60/BCP/Al
半導体特性
P-type (mobility=0.4-3 cm2/V·s) (on/off ratio=1E5-1E8)
SMILES記法
c1ccc2cc3cc4cc5ccccc5cc4cc3cc2c1
InChI
1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H
InChI Key
SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
684848-BULK:
684848-1G:
684848-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Flexible electronic circuits and displays based on organic active materials are future generations of products that may eventually enter mainstream electronics market.
フレキシブル電子デバイス用途として期待されている有機薄膜トランジスタにおける自己組織化について、スタンフォード大学のZhenan Bao教授に解説していただきました
n型、p型ドーパントとして有用なルテニウム、モリブデン錯体は、塗布または真空プロセスのいずれの方法でも、有機半導体と表面の両方のドーピングに適用可能な化合物です。
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.