Merck
554073
Sigma-Aldrich
ルブレン
≥98%
別名:
5,6,11,12-テトラフェニルナフタセン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H28
CAS番号:
分子量:
532.67
Beilstein:
1917339
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥98%
mp
330-335 °C (lit.)
λmax
299 nm
460 nm (2nd)
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2c3ccccc3c(-c4ccccc4)c5c(-c6ccccc6)c7ccccc7c(-c8ccccc8)c25
InChI
1S/C42H28/c1-5-17-29(18-6-1)37-33-25-13-14-26-34(33)39(31-21-9-3-10-22-31)42-40(32-23-11-4-12-24-32)36-28-16-15-27-35(36)38(41(37)42)30-19-7-2-8-20-30/h1-28H
InChI Key
YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ルブレンは、有機半導体として使用されるテトラセンのテトラフェニル誘導体です。これは、キャリアー移動が10 cm2V−1s−1超のルブレン単結晶に基づくトランジスターの製造における原材料として使用されます。
アプリケーション
ルブレンに基づく薄膜は、強誘電性ゲート電界効果トランジスター(FET)の製造のための絶縁層として、ポリ(ビニリデンフルオリド-テレフルオロエチレン)(PVDF-TeFE)とともに半導電性層として使用されます。また、単結晶FETの開発における高移動度輸送材料としても使用される場合もあります。
ケミルミネッセンス研究や遷移金属錯体とのライゲーション研究に用いられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
554073-500MG:
554073-BULK:
554073-100MG:
554073-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Organic ferroelectric gate field-effect transistor memory using high-mobility rubrene thin film
Kanashima T, et al.
Japanese Journal of Applied Physics, 53(4S), 04ED11-04ED11 (2014)
High performance of rubrene thin film transistor by weak epitaxy growth method
Chang H, et al.
Organic Electronics, 20, 43-48 (2015)
Field-effect transistors on rubrene single crystals with parylene gate insulator
Podzorov V, et al.
Applied Physics Letters, 82(11), 1739-1741 (2003)
Intrinsic charge transport on the surface of organic semiconductors
Podzorov V, et al.
Physical Review Letters, 93(8), 086602-086602 (2004)
Influence of the gate dielectric on the mobility of rubrene single-crystal field-effect transistors
Stassen AF, et al.
Applied Physics Letters, 85(17), 3899-3901 (2004)
資料
Organic Semiconductor Laser Materials
九州大学 安達先生に有機半導体レーザー材料についてレビューしていただきました。有機ELデバイスが実用化を迎え、その技術を発展させた次世代デバイスとして有機半導体レーザーダイオードの実現が期待されています。
グラフェンベースのナノ材料は、DNA、たんぱく質、細胞、標的薬剤、ポリマー、ナノ粒子などと結合可能であり、多用な化学的性質を有するため、生物医学研究のための魅力的なナノプラットフォームとなります。
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.