Merck
716006
Sigma-Aldrich
6,13-ビス(トリイソプロピルシリルエチニル)ペンタセン
≥99% (HPLC)
別名:
TIPS ペンタセン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H54Si2
CAS番号:
分子量:
639.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
solid
mp
276 °C
溶解性
acetone: soluble 0.16 wt. % at 23 °C(lit.)
anisole: soluble 2.03 wt. % at 23 °C(lit.)
n-butylbenzene: soluble 3.43 wt. % at 23 °C(lit.)
toluene: soluble 6.57 wt. % at 23 °C(lit.)
密度
1.104 g/cm3 at 25 °C
SMILES記法
CC(C)[Si](C#Cc1c2cc3ccccc3cc2c(C#C[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C)c4cc5ccccc5cc14)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C44H54Si2/c1-29(2)45(30(3)4,31(5)6)23-21-39-41-25-35-17-13-15-19-37(35)27-43(41)40(22-24-46(32(7)8,33(9)10)34(11)12)44-28-38-20-16-14-18-36(38)26-42(39)44/h13-20,25-34H,1-12H3
InChI Key
FMZQNTNMBORAJM-UHFFFAOYSA-N
詳細
6,13-ビス(トリイソプロピルシリルエチニル)ペンタセン(TIPS-ペンタセン)は、その優れた電荷担体の移動性と安定性からさまざまな半導体用途向けの有機薄膜を形成できる導電性ポリマーです。
アプリケーション
TIPS-ペンタセンは、(6,6)-フェニルC61-酪酸メチルエステル(PCBM)とともに合成物を形成します。この合成物は、高性能テラヘルツ(THz)変調器の作製に用いるシリコン(Si)基質を被覆できる有機層として使用できます。また、多重ひずみセンサー(単独センサーおよびセンサーアレイ)を作り出すピエゾ抵抗センサーとして使用できます。有機薄膜トランジスタは、銀電極を誘電体として使用し、またインクジェット印刷による蒸着が可能なTIPS-ペンタセンを半導体層として用いることにより開発できます。
TIPSペンタセンは、プリントおよびフレキシブル・エレクトロニクス用途向け高性能可溶性有機半導体です。 Material Matters 4.3-有機および分子エレクトロニクス例には、そのクラスで報告されている最高のスイッチング速度と電界効果移動度を有する有機電界効果トランジスタ(OFET)の製作が含まれます
法的情報
Material Matters is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
716006-VAR:
716006-1G:
716006-250MG:
716006-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Trilayer hybrid structures for highly efficient THz modulation.
Song M, et al.
Optics Express, 26(19), 25315-25321 (2018)
An Ultrasensitive Organic Semiconductor NO2 Sensor Based on Crystalline TIPS-Pentacene Films.
Wang Z, et al.
Advanced Materials, 29(38), 1703192-1703192 (2017)
Degradation of all-inkjet-printed organic thin-film transistors with TIPS-pentacene under processes applied in textile manufacturing.
Castro, HF, et al.
Organic Electronics, 22(10), 12-19 (2015)
Park, S.K.; Jackson, T.N.; Anthony, J.E.; Mourey, D.A.
Applied Physics Letters, 91, 063514-063514 (2007)
Natalie A Pace et al.
Chemical science, 9(11), 3004-3013 (2018-05-08)
We employ a combination of linear spectroscopy, electrochemistry, and transient absorption spectroscopy to characterize the interplay between electron transfer and singlet fission dynamics in polyacene-based dyes attached to nanostructured TiO2. For triisopropyl silylethynyl (TIPS)-pentacene, we find that the singlet fission
資料
n型、p型ドーパントとして有用なルテニウム、モリブデン錯体は、塗布または真空プロセスのいずれの方法でも、有機半導体と表面の両方のドーピングに適用可能な化合物です。
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
Silylethyne substitution offers an opportunity to tune solubility for application-specific needs and self-assembly for electronic performance and has yielded semiconductors with excellent device performance.
シリルエチンによる置換によって、用途固有のニーズに合わせた溶解性の調整や電子特性に合わせた自己組織化の調整が可能となり、非常に優れたデバイス性能を持つ半導体を作製することが可能です。
すべて表示
関連コンテンツ
有機エレクトロニクスは、有機導電体や有機半導体を用いて、有機太陽電池、有機EL、有機電界効果トランジスタなどの応用実現を目指す分野です。
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.