アッセイ
98%
形状
powder
mp
>300 °C (lit.)
軌道エネルギー
HOMO 5.4 eV
LUMO 2.7 eV
OPVデバイス性能
ITO/PEDOT:PSS/tetracene/C60/BCP/Al
半導体特性
P-type (mobility=0.4 cm2/V·s)
SMILES記法
c1ccc2cc3cc4ccccc4cc3cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-6-14-10-18-12-16-8-4-3-7-15(16)11-17(18)9-13(14)5-1/h1-12H
InChI Key
IFLREYGFSNHWGE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B2403-100MG:
B2403-1G:
B2403-BULK:
B2403-VAR:
B2403-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
有機半導体にDNTTを用いた、耐熱性に優れ、フレキシブルで、高い移動度を示す有機TFTおよび回路の作製について解説します。有機集積回路は、エレクトロニクス分野における新たな概念を実現し、人に優しいエレクトロニクスシステムを切り開くことができます。
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.