Merck
698423
Sigma-Aldrich
ペンタセン
triple-sublimed grade, ≥99.995% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H14
CAS番号:
分子量:
278.35
Beilstein:
1912418
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.995% trace metals basis
形状
powder
品質
triple-sublimed grade
mp
372-374 °C (subl.)
溶解性
organic solvents: slightly soluble(lit.)
軌道エネルギー
HOMO 5 eV 
LUMO 3 eV 
OPVデバイス性能
ITO/pentacene/C60/BCP/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 15 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.36 V
  • Fill Factor (FF): 0.5
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 2.7 %
半導体特性
P-type (mobility=0.4-3 cm2/V·s)
SMILES記法
c1ccc2cc3cc4cc5ccccc5cc4cc3cc2c1
InChI
1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H
InChI Key
SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TGA/DSCロット固有の微量分析のご要望も承ります
ペンタセンは、比較的高い電界効果移動度と規則的な膜形成能を有する結合材です。半導体機器の開発のためにさまざまな基板を被覆できる有機薄膜を形成します。
アプリケーション
p型有機導体。 有機電子機器に使用できる三回昇華精製品。
ペンタセンは、有機発光ダイオード(OLED)、有機薄膜トランジスタ(OTFT)、有機薄膜太陽電池(OPV)など、さまざまな光電子・電子製品の活性物質として使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
698423-500MG-PW:
698423-BULK:
698423-500MG:
698423-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pentacene thin film growth
Ruiz R, et al.
Chemistry of Materials, 16(23), 4497-4508 (2004)
David G Bossanyi et al.
Nature chemistry, 13(2), 163-171 (2020-12-09)
Singlet fission and triplet-triplet annihilation represent two highly promising ways of increasing the efficiency of photovoltaic devices. Both processes are believed to be mediated by a biexcitonic triplet-pair state, 1(TT). Recently however, there has been debate over the role of
High-mobility polymer gate dielectric pentacene thin film transistors
Klauk H, et al.
Journal of Applied Physics, 92(9), 5259-5263 (2002)
Postfabrication annealing of pentacene-based photovoltaic cells
Mayer AC, et al.
Applied Physics Letters, 85(25), 6272-6274 (2004)
Xiong Chen et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(3) (2020-03-18)
Polymer-ceramic dielectric composites have been of great interest because they combine the processability of polymers with the desired dielectric properties of the ceramics. We fabricated a low voltage-operated flexible organic field-effect transistor (OFET) based on crosslinked poly (4-vinyl phenol) (PVP)
資料
Flexible electronic circuits and displays based on organic active materials are future generations of products that may eventually enter mainstream electronics market.
フレキシブル電子デバイス用途として期待されている有機薄膜トランジスタにおける自己組織化について、スタンフォード大学のZhenan Bao教授に解説していただきました
n型、p型ドーパントとして有用なルテニウム、モリブデン錯体は、塗布または真空プロセスのいずれの方法でも、有機半導体と表面の両方のドーピングに適用可能な化合物です。
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
すべて表示
関連コンテンツ
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
有機エレクトロニクスは、有機導電体や有機半導体を用いて、有機太陽電池、有機EL、有機電界効果トランジスタなどの応用実現を目指す分野です。