蒸気密度
6.15 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 145 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
powder or crystals
自己発火温度
1004 °F
昇華残渣
≤0.1%
bp
340 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.)
214-216 °C
溶解性
alcohols: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
hydronaphthalenes: soluble
supercritical carbon dioxide: soluble
蛍光検出
λex 251 nm; λem 401 nm in acetonitrile
適合性
suitable for scintillation
SMILES記法
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChI Key
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
数量
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
10580-VAR:
10580-100G:
10580-25G:
10580-BULK:
試験成績書(COA)