Merck
07671
Supelco
アントラセン
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
アントラキスセン, パラナフタレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10
CAS番号:
分子量:
178.23
カラーインデックス番号:
10790
Beilstein:
1905429
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
eCl@ss:
39011608
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気密度
6.15 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 145 °C)
製品種目
TraceCERT®
形状
powder or crystals
自己発火温度
1004 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管条件
under inert gas
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
340 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.)
溶解性
alcohols: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
hydronaphthalenes: soluble
supercritical carbon dioxide: soluble
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChI Key
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
アントラセンは、さまざまな二元系および三元系溶媒(シクロヘキサノン、酢酸エチル、メタノールなど)に溶けることが知られています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
07671-100MG:
07671-BULK:
07671-VAR:
07671-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Payam Payamyar et al.
Chimia, 67(4), 283-285 (2013-08-24)
We describe the challenges involved with extending the limited lateral size of two-dimensional polymers (2DPs). An amphiphilic monomer with three-fold symmetry is chosen to form an ideally tessellated monolayer at the air/water interface. Anthracene [4+4] photo-dimerization is chosen as the
Binjie Sun et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(6), 1956-1962 (2013-01-18)
Erythropoietin (EPO) is an attractive protein-unfolding/folding model because of its high degree of unfolding and folding reversibility and intermediate size. Due to its function for regulating red blood cell production by stimulating late erythroid precursor cells, EPO presents obvious values
Hyunjung Lee et al.
Inorganic chemistry, 51(20), 10904-10915 (2012-09-26)
The tendency of a Hg(II) ion to strongly quench fluorescence of potential fluorescent sensors is explored. Fluorescence measurements show the expected order of the chelation-enhanced fluorescence (CHEF) effect of Zn(II) > Cd(II) > Hg(II) ~ Cu(II), which is interpreted as
Gang Liu et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(12), 4805-4814 (2013-03-05)
We have been developing the methodology to discriminate the handedness and diameter of single-walled carbon nanotubes (SWNTs) through molecular recognition using chiral diporphyrin nanotweezers. Although relatively small diameters of SWNTs (<1.0 nm) were recognized well, nanotweezers were not able to
Jiang-Fei Xu et al.
Organic letters, 15(24), 6148-6151 (2013-11-19)
Dynamic covalent bonds supplied by reversible anthracene dimerization were combined with pillar[5]arene/imidazole host-guest interactions to construct double-dynamic polymers. Heating such polymers (in solution or as a gel) led to depolymerization by dissociation of either the host-guest complexes alone or the
資料
Ascentis® Express PAH column efficiently separates polynuclear aromatic hydrocarbons in EPA methods.