Merck
79888
Supelco
カルベンダジム
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
2-ベンゾイミダゾールカルバミン酸メチル, BCM, ベンゾイミダゾール-2-イルカルバミン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9N3O2
CAS番号:
分子量:
191.19
Beilstein:
649044
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管条件
under inert gas ( argon)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
InChI Key
TWFZGCMQGLPBSX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
79888-BULK:
79888-VAR:
79888-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
アントラセン certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
07671
アントラセン
キャプタン certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
74047
キャプタン