Merck
378674
Sigma-Aldrich
カルベンダジム
97%
別名:
2-ベンゾイミダゾールカルバミン酸メチル, BCM, ベンゾイミダゾール-2-イルカルバミン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9N3O2
CAS番号:
分子量:
191.19
Beilstein:
649044
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
pyridine: soluble 1%, clear, very faintly brownish-yellow
官能基
amine
SMILES記法
COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
InChI Key
TWFZGCMQGLPBSX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カルベンダジムは、農作物の様々な真菌性疾患に対して世界中で使用されている全身性広域スペクトルの抗真菌剤です。これはヒト胎盤栄養芽細胞に有害な影響を及ぼすことが報告されています。マンゴー果実中のカルベンダジムとマンコゼブの消散パターンとリスク評価が報告されています。カルベンダジム(メチル2-ベンズイミダゾールカルバメート)が成体ラットの精巣、精巣輸出管および精子に及ぼす影響が明らかにされています。分散液-液マイクロ抽出(DLLME)と蛍光検出を備えたHPLCを組み合わせて用いることにより、水や土壌サンプル中のカルベンダジム(メチルベンズイミダゾール-2-イルカルバメート、MBC)の迅速で高感度な測定法が開発されました。H2O2のUV光分解によって生成されたヒドロキシルラジカルにより誘発される抗真菌剤カルベンダジムの変換の反応動態が研究されています。
アプリケーション
以下の研究にカルベンダジム(メチル2-ベンズイミダゾールカルバメート、メチルベンズイミダゾール-2-イルカルバメート)が使用されています:
  • 直接接触アッセイ(菌糸体の放射状成長阻害アッセイ)の陽性コントロールとして。
  • 殺虫剤としてEnchytraeus albidus(ヒメミミズ)の転写応答に及ぼす効果が研究されています。
  • 広域スペクトルの抗真菌化合物として、Dubos液体培地でMycobacterium tuberculosis(結核菌)に対する抗結核薬の抗菌作用を研究するため。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
378674-VAR:
378674-BULK:
378674-500G:
378674-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
David Coleman et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 66(1), 146-150 (2010-11-13)
to explore the effect of low incubation temperatures and the consequent slowing of bacterial metabolism on the bactericidal action of anti-tuberculosis drugs against Mycobacterium tuberculosis. counting of surviving bacteria during exposure of static cultures to 1 mg/L isoniazid, 2 mg/L
Jinghua Zhou et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 51, 64-71 (2014-12-23)
Benomyl and carbendazim are benzimidazole fungicides that are used throughout the world against a wide range of fungal diseases of agricultural products. There is as yet little information regarding the toxicity of benzimidazole fungicides to human placenta. In this study
M Nakai et al.
Journal of andrology, 13(6), 507-518 (1992-11-01)
The effects of carbendazim (methyl 2-benzimidazole carbamate) on the testis, efferent ductules, and sperm were determined in the adult rat after a single oral dose. Two experimental trials were performed: a time response between 2 hours and 32 days after
Gene expression responses linked to reproduction effect concentrations (EC10,20,50,90) of dimethoate, atrazine and carbendazim, in Enchytraeus albidus.
Novais SC, et al.
PLoS ONE, 7(4) (2012)
Qiuhua Wu et al.
Analytica chimica acta, 638(2), 139-145 (2009-03-31)
A rapid and sensitive method for the determination of carbendazim (methyl benzimidazole-2-ylcarbamate, MBC) and thiabendazole (TBZ) in water and soil samples was developed by using dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) coupled with high performance liquid chromatography with fluorescence detection. The water