Merck
CDS003259
Sigma-Aldrich
4,5-dichloro-2-octyl-isothiazolone
AldrichCPR
別名:
2-(n-Octyl)-dichloro-3-isothiazolone, 4,5-Dichloro-2-n-octyl-3-isothiazolone, 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one, 4,5-Dichloro-2-n-octylisothiazolin-3-one, 4,5-Dichloro-n-octylisothiazolin-3-one, Dichloro-N-octylisothiazolin-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17Cl2NOS
CAS番号:
分子量:
282.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
CCCCCCCCN1SC(Cl)=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C11H17Cl2NOS/c1-2-3-4-5-6-7-8-14-11(15)9(12)10(13)16-14/h2-8H2,1H3
InChI Key
PORQOHRXAJJKGK-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
AMS003259-1G:
CDS003259-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Young-Sun Moon et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 180, 23-32 (2019-05-07)
The use of alternative biocides has increased due to their economic and ecological relevance. Although data regarding the toxicity of commercial alternative biocides in marine organisms are accumulating, little is known about their toxic pathways or mechanisms. To compare the