521949
3-ヨード-2-プロピニル N-ブチルカルバマート
97%
別名:
1-Iodoprop-1-yn-3-yl N-n-butylcarbamate, 3-Iodoprop-2-yn-1-yl N-butylcarbamate, 3-Iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate, 3-Iodopropargyl n-butylcarbamate
アッセイ
97%
mp
64-68 °C (lit.)
官能基
amine
iodo
SMILES記法
CCCCNC(=O)OCC#CI
InChI
1S/C8H12INO2/c1-2-3-6-10-8(11)12-7-4-5-9/h2-3,6-7H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
WYVVKGNFXHOCQV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
521949-BULK:
521949-VAR:
521949-50G:4548173989235
521949-10G:4548173989228