Merck
90865
Supelco
3-ヨード-2-プロピニル N-ブチルカルバマート
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3NHCO2CH2C≡Cl
CAS番号:
分子量:
281.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1.0% water
mp
64-68 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCNC(=O)OCC#CI
InChI
1S/C8H12INO2/c1-2-3-6-10-8(11)12-7-4-5-9/h2-3,6-7H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
WYVVKGNFXHOCQV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
90865-BULK:
90865-100MG:4548174001554
90865-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jani Mikael Pelto et al.
Journal of microencapsulation, 31(5), 415-421 (2014-05-28)
Polystyrene (PS, 1), polycaprolactone homopolymers (PCL, 2) and 3-Iodo-2-propynyl n-butylcarbamate (IPBC, 3) were physically mixed in dichloromethane (DCM) and processed into solid microspheres by using emulsion solvent evaporation method. Five different compositions with varying PS/PCL ratio were tested. The phase