Merck
46078
Supelco
2-オクチル-4-イソチアゾリン-3-オン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-オクチル-3(2H)-イソチアゾロン, オクチリノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19NOS
CAS番号:
分子量:
213.34
Beilstein:
1211137
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCN1SC=CC1=O
InChI
1S/C11H19NOS/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-11(13)8-10-14-12/h8,10H,2-7,9H2,1H3
InChI Key
JPMIIZHYYWMHDT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 排水処理における非熱性プラズマ:この研究では、イソチアゾリノンなどの排水中の微量汚染物質を分解するために、非熱性プラズマをベースとした高度酸化プロセス(AOP)を利用しました。この研究では、微生物増殖制御における 2-オクチル-4-イソチアゾリン-3-オンの有効性が強調され、排水管理および微生物汚染制御への応用に関する洞察が示されています(Chen et al., 2023)。
  • 半揮発性イソチアゾリノンの表面相互作用:この研究では、ガスクロマトグラフィーやラマン分光法などの技術を用いて、2-オクチル-4-イソチアゾリン-3-オンなどの半揮発性イソチアゾリノンの、空気とガラス表面間の平衡を定量化しました。この研究は、2-オクチル-4-イソチアゾリン-3-オンのさまざまな環境下での安定性と持続性、特にバイオテクノロジー分野での使用を理解する上で不可欠です(Sohn et al., 2023)。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
46078-VAR-R:
46078-250MG-R:
46078-BULK-R:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Occupational allergic contact dermatitis to 2-N-octyl-4-isothiazolin-3-one.
J Reyes Balaguer et al.
Journal of investigational allergology & clinical immunology, 18(1), 76-77 (2008-03-26)
Vera Baumgartner et al.
Journal of chromatography. A, 1218(19), 2692-2699 (2011-02-19)
High-performance thin-layer chromatography (HPTLC) coupled with bioluminescence detection using Vibrio fischeri bacteria can be used for screening for unknown substances. This is accomplished by dipping the HPTLC plate in an aqueous bacteria solution. Especially polar substances, however, can start to
J Foussereau et al.
Dermatosen in Beruf und Umwelt. Occupation and environment, 32(6), 208-211 (1984-01-01)
Observations concerning contact dermatitis to derivatives of isothiazolin-3-one are reported. A systematic review of the literature of previously published cases is reported. A verified contact dermatitis to benzisothiazolin-3-one of a laborer in a rubber factory is discussed. Another case of
Contact dermatitis from 2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one in a PhD student.
H S Young et al.
Contact dermatitis, 50(1), 47-48 (2004-04-03)
C G Mathias et al.
Contact dermatitis, 9(6), 507-509 (1983-11-01)
Severe allergic contact dermatitis from a paint mildewcide, 2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one, developed in a worker formulating latex paints within a paint manufacturing company, Guinea pig maximization testing demonstrated this to be a moderate sensitizer. Further cases of allergic contact dermatitis may be