Merck
45339
Supelco
ベノミル
PESTANAL®, analytical standard
別名:
1-(ブチルカルバモイル)-2-ベンゾイミダゾールカルバミン酸メチル, NSC 263489, ベノミル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18N4O3
CAS番号:
分子量:
290.32
Beilstein:
825455
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCNC(=O)n1c(NC(=O)OC)nc2ccccc12
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-3-4-9-15-13(19)18-11-8-6-5-7-10(11)16-12(18)17-14(20)21-2/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H,15,19)(H,16,17,20)
InChI Key
RIOXQFHNBCKOKP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベノミルはベンズイミダゾール殺菌剤に基づいて特性把握され、多種多様な植物における真菌の生育を抑制することが知られています。その作用機序はチューブリン重合の阻害に関与します。
アプリケーション
ベノミルは、高速液体クロマトグラフィー法で水性媒体中のベノミルを測定するための参照基準として使用できます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45339-250MG:4.548173953595E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
High-performance liquid chromatographic method for simultaneous determination of benomyl and carbendazim in aqueous media.
Chiba M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 34(1), 108-112 (1986)
Deleterious effects of benomyl and carbendazim on human placental trophoblast cells.
Zhou J, et al.
Reproductive Toxicology, 51, 64-71 (2015)
Teratogenic effects of benomyl in the Wistar rat and CD-1 mouse, with emphasis on the route of administration.
Kavlock RJ, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 62(1), 44-54 (1982)
Miriam Böhm et al.
eLife, 10 (2021-07-27)
Kinetochores are multi-subunit protein assemblies that link chromosomes to microtubules of the mitotic and meiotic spindle. It is still poorly understood how efficient, centromere-dependent kinetochore assembly is accomplished from hundreds of individual protein building blocks in a cell cycle-dependent manner.
Sadri Znaidi et al.
Eukaryotic cell, 8(6), 806-820 (2009-04-28)
Cap1p, a transcription factor of the basic region leucine zipper family, regulates the oxidative stress response (OSR) in Candida albicans. Alteration of its C-terminal cysteine-rich domain (CRD) results in Cap1p nuclear retention and transcriptional activation. To better understand the function