Merck
D210404
Sigma-Aldrich
2,5-ジフェニルオキサゾール
99%, suitable for scintillation
別名:
DPO, PPO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11NO
CAS番号:
分子量:
221.25
Beilstein:
157021
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
bp
360 °C (lit.)
mp
72-74 °C (lit.)
λmax
303 nm
適合性
suitable for scintillation
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H11NO/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-16-15(17-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H
InChI Key
CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,5-ジフェニルオキサゾール(PPO)は、シンチレーターおよびレーザー色素として使用できるオキサゾールです。波長375 nmにおいて蛍光があります。高い量子収量と大きなストークスシフトを持つため、液体サンプル中では波長シフターとして使用することができます。
アプリケーション
PPOは、核物質の放射線検出器として使用されるプラスチックシンチレーターの光電子フィードバックを改善するためのドーパントとして使用できます。リジンメチルトランスフェラーゼ酵素の基質特異性の特定を可能にする放射性標識を簡単にするためにペプチド基質にコーティングできます。また、発光ダイオード(LED)で使用できる有機発光体の製造においても使用される可能性があります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
386.6 - 393.8 °F - closed cup
引火点(℃)
197 - 201 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D210404-5G:
D210404-100G:
D210404-25G:
D210404-BULK:
D210404-500G:
D210404-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis and optical properties of highly luminescent phenyloxazole silane polymer.
Skorotetcky MS.
Mendeleev Communications, 27(4), 377-379 (2017)
Methacrylate based cross-linkers for improved thermomechanical properties and retention of radiation detection response in plastic scintillators.
Mahl A, et al.
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A, 884(10), 113-118 (2018)
Phase transition pattern of 2, 5-diphenyloxazole/γ-cyclodextrin (PPO/-CD) self-assembly.
Agnew KA
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 91(3), 205-210 (1995)
An optimized method using peptide arrays for the identification of in vitro substrates of lysine methyltransferase enzymes.
Rowe EM and Biggar KK
MethodsX, 5(10), 118-124 (2018)
Gianluca Ambrosi et al.
Inorganic chemistry, 49(21), 9940-9948 (2010-09-30)
The coordination properties and photochemical responses of three fluorescent polyamine macrocycles, 9,12,15,24,25-pentaaza-26-oxatetracyclo[21.2.1.0(2,7).0(17,22)]hexaicosa-2,4,6,17,19,21,23,25(1)-octaene (L1), 9,12,15,18,27,28-hexaaza-29-oxatetracyclo[24.2.1.0(2,7).0(20,25)]enneicosa-2,4,6,20,22,24,26,28(1)-octaene (L2), and 9,12,15,18,21,30,31-heptaaza-32-oxatetracyclo[27.2.1.0(2,7).0(23,28)]diatriconta-2,4,6,23,25,27,29,31(1)-octaene (L3), toward Cu(II), Zn(II), Cd(II), and Pb(II) are reported. Each ligand contains the 2,5-diphenyl[1,3,4]oxadiazole (PPD) moiety inserted in a polyamine macrocycle skeleton. The
資料
蛍光消光顕微鏡(FQM)法は、グラフェンやMoS2などの2次元材料を高速、安価、高い信頼性で可視化できる方法です。
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
グラフェンベースのナノ材料は、DNA、たんぱく質、細胞、標的薬剤、ポリマー、ナノ粒子などと結合可能であり、多用な化学的性質を有するため、生物医学研究のための魅力的なナノプラットフォームとなります。
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.