Merck
48567
Supelco
アントラセン
analytical standard
別名:
アントラキスセン, パラナフタレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10
CAS番号:
分子量:
178.23
カラーインデックス番号:
10790
Beilstein:
1905429
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
6.15 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 145 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
1004 °F
包装
ampule of 5000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
340 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.)
溶解性
alcohols: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
hydronaphthalenes: soluble
supercritical carbon dioxide: soluble
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChI Key
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Anthracene is a polycyclic aromatic hydrocarbon often formed by incomplete combustion of organic materials.
アプリケーション
アントラセンは、さまざまな二元系および三元系溶媒(シクロヘキサノン、酢酸エチル、メタノールなど)に溶けることが知られています。
Anthracene may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in aqueous solution by synchronous fluorimetry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48567:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples using high-performance liquid chromatography with amperometric detection.
Nirmaier HP, et al.
Journal of Chromatography A, 730(1-2), 169-175 (1996)
Simultaneous determination of dissolved anthracene and pyrene in aqueous solution by synchronous fluorimetry.
Cai ZQ, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 69(1), 130-133 (2008)
Payam Payamyar et al.
Chimia, 67(4), 283-285 (2013-08-24)
We describe the challenges involved with extending the limited lateral size of two-dimensional polymers (2DPs). An amphiphilic monomer with three-fold symmetry is chosen to form an ideally tessellated monolayer at the air/water interface. Anthracene [4+4] photo-dimerization is chosen as the
Hyunjung Lee et al.
Inorganic chemistry, 51(20), 10904-10915 (2012-09-26)
The tendency of a Hg(II) ion to strongly quench fluorescence of potential fluorescent sensors is explored. Fluorescence measurements show the expected order of the chelation-enhanced fluorescence (CHEF) effect of Zn(II) > Cd(II) > Hg(II) ~ Cu(II), which is interpreted as
Kohei Yazaki et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(16), 1630-1632 (2013-01-23)
A bowl-shaped organic host was prepared by linking two anthracene-embedded bispyridine ligands with two methylene spacers. The water-soluble host has a hemispherical hydrophobic cavity (∼1 nm in diameter) with two cationic methylenebispyridinyl (Lewis acidic) moieties and shows the selective recognition