Merck
12010
Sigma-Aldrich
ベンズアルデヒド
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
別名:
ビターアーモンド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CHO
CAS番号:
分子量:
106.12
Beilstein:
471223
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39023701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
3.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
4 mmHg ( 45 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
374 °F
expl. lim.
1.4 %, 20 °F
不純物
chlorine, none detected
≤0.001% nitrobenzene (C6H5NO2)
≤1% acid (as benzoic acid)
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
n20/D 1.545
pH
5.9 (20 °C)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
微量陽イオン
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
官能基
aldehyde
phenyl
SMILES記法
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI Key
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Benzaldehyde is the simplest aromatic aldehyde building block.
アプリケーション
Benzaldehyde has been used in:
  • Preparation of optically active 1-phenylpropan-1-ol.
  • Synthesis of meso-tetraphenylporphins and chlorins.
その他情報
販売に制約がある場合があります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12010-VAR-F:
12010-RSAMPLE-F:
12010-250ML-F:
12010-6X250ML-F:
12010-1L-F:
12010-BULK-F:
12010-2.5L-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Porphyrinogens and porphodimethenes, intermediates in the synthesis of meso-tetraphenylporphins from pyrroles and benzaldehyde.
Dolphin D.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 7, 275-283 (1970)
Yves F Widmer et al.
eLife, 7 (2018-10-23)
Lasting changes in gene expression are critical for the formation of long-term memories (LTMs), depending on the conserved CrebB transcriptional activator. While requirement of distinct neurons in defined circuits for different learning and memory phases have been studied in detail
Determination of base properties of hydrotalcites: condensation of benzaldehyde with ethyl acetoacetate.
Corma A, et al.
J. Catal., 134(1), 58-65 (1992)
A green process for chlorine-free benzaldehyde from the solvent-free oxidation of benzyl alcohol with molecular oxygen over a supported nano-size gold catalyst.
Choudhary VR, et al.
Green Chemistry, 7(11), 768-770 (2005)
Enantioselective addition of diethylzinc to benzaldehyde catalyzed by a small amount of chiral 2-amino-1-alcohols.
Oguni N and Omi T.
Tetrahedron Letters, 25(26), 2823-2824 (1984)