Merck
M3547
Sigma-Aldrich
マンギフェリン Mangifera indica
別名:
1,3,6,7-テトラヒドロキシキサントンC2-β-D-グルコシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18O11
CAS番号:
分子量:
422.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
フォーム
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3Oc4cc(O)c(O)cc4C(=O)c3c2O
InChI
1S/C19H18O11/c20-4-11-15(25)17(27)18(28)19(30-11)12-8(23)3-10-13(16(12)26)14(24)5-1-6(21)7(22)2-9(5)29-10/h1-3,11,15,17-23,25-28H,4H2/t11-,15-,17+,18-,19+/m1/s1
InChI Key
AEDDIBAIWPIIBD-ZJKJAXBQSA-N
詳細
マンギフェリン(MGF)は、Mangifera indica(マンゴー)樹から主に分離される天然の生物活性ポリフェノールです。キサントン配糖体構造を有します。また、マンギフェリンは他の被子植物およびハーブにもみられます。
アプリケーション
マンギフェリンは、以下の用途に使用されています:
  • 三相分配型超音波(UTPP)を用いたマンゴーのマンギフェリンの特性評価のための標準物質として
  • 褐色脂肪表現型マウスC3H10T1/2間葉系幹細胞(MSC)の促進におけるその効果と、ミトコンドリアの生合成と恒常性におけるその役割を検討するため
  • 高速薄層クロマトグラフィー(HPTLC)を用いた培養Swertia paniculataシュート培養におけるマーカー化合物定量のための標準物質として
生物化学的/生理学的作用
マンギフェリンは、抗酸化、抗糖尿病、抗菌、心臓保護、神経保護、および免疫調節活性などの多様な薬理学的特性を有しています。ストレプトゾトシン誘発性糖尿病ラットにおいて抗糖尿病、抗高脂血症、および抗アテローム形成特性も示しています。MGFは化学治療活性および化学予防活性を示します。四塩化炭素誘発性肝損傷に対する抗酸化、鎮痛、肝臓保護活性を示します。MGFは、消化管通過(GIT)の促進因子であることがわかっています。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
M3547-VAR:
M3547-250MG:
M3547-1G:
M3547-100MG:
M3547-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ahsana Dar et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 28(4), 596-600 (2005-04-02)
Mangiferin, 2-beta-D-glucopyranosyl-1,3,6,7-tetrahydroxy-9H-xanthen-9-one, obtained directly from methanolic extracts of Bombax ceiba leaves in substantial amounts demonstrated strong antioxidant activity (EC(50) 5.8+/-0.96 mug/ml or 13.74 muM) using DPPH assay comparable to rutin, commonly used as antioxidant for medical purposes. The acetyl and
Fuchsia Gold-Smith et al.
Nutrients, 8(7) (2016-07-02)
Mangiferin, a bioactive compound derived primarily from Anacardiaceae and Gentianaceae families and found in mangoes and honeybush tea, has been extensively studied for its therapeutic properties. Mangiferin has shown promising chemotherapeutic and chemopreventative potential. This review focuses on the effect
Zhongtao Wu et al.
The Journal of organic chemistry, 75(16), 5725-5728 (2010-08-14)
Mangiferin, isomangiferin, and homomangiferin, the xanthone C-glycosides with a wide spectrum of pharmacological effects, were synthesized concisely, featuring a C-glycosylation of a xanthene derivative with perbenzylglucopyranosyl N-phenyltrifluoroacetimidate.
Md Shamim Rahman et al.
Metabolism: clinical and experimental, 107, 154228-154228 (2020-04-15)
Mangiferin (MF), a xanthonoid derived from Mangifera indica, has shown therapeutic effects on various human diseases including cancer, diabetes, and obesity. Nonetheless, the influence of MF on non-shivering thermogenesis and its underlying mechanism in browning remains unclear. Here, our aim
Extraction of mangiferin from Mangifera indica leaves using three phase partitioning coupled with ultrasound
Kulkarni VM and Rathod VK
Industrial Crops and Products, 52, 292-297 (2014)