W242217
安息香酸エチル
natural, ≥99%, FCC, FG
別名:
Benzoic acid ethyl ester, Benzoic ether, Ethyl benzene carboxylate
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
meets purity specifications of JECFA
おすすめの製品
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
5.17 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 44 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
914 °F
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
fruity; floral
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- GC-MS Silylation Derivative Method to Characterise Black BIC Ballpoint 2-Phenoxyethanol Ratio Evaporation Profile-A Contribution to Ink Ageing Estimation.: This study uses GC-MS to analyze the evaporation profile of inks containing ethyl benzoate, aiding forensic science in the estimation of ink age on documents (Leal et al., 2023).
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W242217-1KG-K:4548173969060
W242217-100G-K:4548173969053
W242217-25G:
W242217-100G:
W242217-1KG:
W242217-SAMPLE-K:
W242217-VAR-K:
W242217-BULK-K:
W242217-25G-K:4548173969077
W242217-SAMPLE:
W242217-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック