Merck
120812
Sigma-Aldrich
2,3-ジメチルインドール
≥97%
別名:
NSC 24936
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11N
CAS番号:
分子量:
145.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
形状
solid
bp
285 °C (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1[nH]c2ccccc2c1C
InChI
1S/C10H11N/c1-7-8(2)11-10-6-4-3-5-9(7)10/h3-6,11H,1-2H3
InChI Key
PYFVEIDRTLBMHG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成のための反応剤です。
  • ビス(インドリル)メタン誘導体
  • 強力なオピオイド受容体アゴニスト
  • 光屈折材料
  • サイクリン依存性キナーゼ(CDK)阻害剤アルステルポーロンのプロドラッグ
  • ドーパミン受容体2/4(D2/D4)アンタゴニスト
  • 有用なアザスピロ環状ビルディングブロック
以下の反応物質です:
  • ベイリス・ヒルマン反応
  • 光増感ディールス・アルダー反応
  • 光誘起電子移動反応
2,3-Dimethylindole has been used to study the mechanism of oxidation of 2,3-dimethylindole by peroxodisulphate and peroxomonosulphate anions to 2-methylindole-2-carbaldehyde. It has been used to study the behaviour of methylindoles in the agilent multimode ion source by atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
120812-25G:
120812-BULK:
120812-VAR:
120812-500G:
120812-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Direct evidence on the mechanism of the oxidation of 2, 3-dimethylindole by inorganic peroxo anions.
Balon M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(26), 7469-7473 (1993)
Formation of the Ions of Methylindoles in APCI Mass Spectrometry.
Liu DQ and Sun M.
ISRN Spectroscopy, 2012 (2012)
A I Novaira et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 60(1), 25-31 (2001-06-02)
The quenching of anthracene fluorescence by indole, 1,2-dimethylindole (DMI), tryptophan (Trp) and indole 3-acetic acid (IAA) in palmitoyloleoylphosphatidylcholine (POPC) lipid bilayers was investigated. A very efficient quenching of the anthracene fluorescence in the lipid membrane is observed. Stern-Volmer plots are
Zhengyin Yan et al.
Analytical chemistry, 80(16), 6410-6422 (2008-07-23)
Constant neutral loss (CNL) and precursor ion (PI) scan have been widely used for the in vitro screening of glutathione conjugates derived from reactive metabolites, but these two methods are only applicable to triple quadrupole or hybrid triple quadrupole mass
Resolution of heterogeneous fluorescence from proteins and aromatic amino acids by phase-sensitive detection of fluorescence.
J R Lakowicz et al.
The Journal of biological chemistry, 256(12), 6348-6353 (1981-06-25)