安全性情報
8.20871
Sigma-Aldrich
Sodium ethoxide
for synthesis
別名:
Sodium ethoxide, Sodium ethylate, Sodium ethanolate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
68.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
205-487-5
NACRES:
NA.22
pH:
13 (20 °C, 5 g/L in H2O)
品質水準
フォーム
powder
自己発火温度
30-50 °C
有効性
598 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
13 (20 °C, 5 g/L in H2O)
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
300 kg/m3
SMILES記法
[Na+].[O-]CC
InChI
1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChI Key
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
合成用
アプリケーション
Sodium ethoxide for synthesis. CAS No. 141-52-6, EC Number 205-487-5.
アナリシスノート
Assay (acidimetric)≥ 95.0 %Free NaOH≤ 2.0 %
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
86.0 °F - closed cup
引火点(℃)
30 °C - closed cup
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体