Merck
60402
Sigma-Aldrich
カリウムメトキシド 溶液
~25% in methanol (T)
別名:
カリウムメチラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OK
CAS番号:
分子量:
70.13
Beilstein:
3551544
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度:
~25% in methanol (T)
品質水準
濃度
~25% in methanol (T)
屈折率
n20/D 1.37
密度
0.95 g/mL at 20 °C
SMILES記法
[K+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.K/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChI Key
BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
メタノールに溶解したカリウムメトキシド溶液は、二酸化チタン触媒上に固定した金ナノ粒子存在下で、ベンジルアルコールとアミンを空気酸化的カップリングによってイミンを合成するための、塩基として使用されています。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60402-250ML-F:4548173173481
60402-BULK-F:
60402-1L-F:4548173173474
60402-INTR-F:
60402-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eric Song et al.
Nature communications, 8, 15322-15322 (2017-05-20)
Nanoparticles are of long-standing interest for the treatment of neurological diseases such as glioblastoma. Most past work focused on methods to introduce nanoparticles into the brain, suggesting that reaching the brain interstitium will be sufficient to ensure therapeutic efficacy. However
Jiying Wen et al.
Biomaterials, 86, 42-55 (2016-02-18)
A library of hyperbranched polyglycerols (HPGs) functionalized with different mole fractions of zwitterionic sulfabetaine and cationic quaternary ammonium ligands was synthesized and characterized. A post-polymerization method was employed that utilized double bond moieties on the dendritic HPG for the coupling
Formation of imines by selective gold-catalysed aerobic oxidative coupling of alcohols and amines under ambient conditions.
Kegnaes S, et al.
Green Chemistry, 12(8), 1437-1441 (2010)
E Ballesteros et al.
Journal of chromatography. A, 719(1), 221-227 (1996-01-05)
An automated gas chromatographic method for the simultaneous determination of cholesterol, alpha-tocopherol and alpha-tocopheryl acetate in edible oils and fats without derivatization is reported. Interferences from lipid material are avoided by using a continuous system to transesterify triglycerides with potassium
Yang Deng et al.
Biomaterials, 35(24), 6595-6602 (2014-05-13)
A key attribute for nanoparticles (NPs) that are used in medicine is the ability to avoid rapid uptake by phagocytic cells in the liver and other tissues. Poly(ethylene glycol) (PEG) coatings has been the gold standard in this regard for