Merck
597449
Sigma-Aldrich
3-チオフェンカルボニトリル
95%
別名:
3-シアノチオフェン, チオフェン-3-ニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3NS
CAS番号:
分子量:
109.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.5630 (lit.)
bp
82 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
N#Cc1ccsc1
InChI
1S/C5H3NS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4H
InChI Key
GSXCEVHRIVLFJV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Thiophenecarbonitrile can be used to synthesize the following:
  • 2,4-dinaphthyl-3-cyanothiophene via reaction with iodonaphthalene
  • 2,5-bis-tri(n-butyl)tin-3-cyanothiophene, a building block for the synthesis of new alternating (3-alkyl/3-cyano)thiophene copolymers
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85.56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
597449-25G:4548173221717
597449-BULK:
597449-VAR:
597449-5G:4548173221700
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"Extension of the Heck reaction to the arylation of activated thiophenes"
<BIG>Lavenot.L, et al.</BIG>
Journal of Organometallic Chemistry, 567(01), 49-55 (1998)
資料
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.