Merck
D2950000
ジスルフィラム
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
テトラエチルチウラムジスルフィド, TETD, ジスルフィラム, ビス(ジエチルチオカルバミル)ジスルフィド, ビス(ジエチルチオカルバモイル)ジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NCSS2CSN(C2H5)2
CAS番号:
分子量:
296.54
Beilstein:
1712560
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
disulfiram
メーカー/製品名
EDQM
mp
69-71 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
InChI
1S/C10H20N2S4/c1-5-11(6-2)9(13)15-16-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI Key
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALDH2(217)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
アルコ-ルデヒドロゲナ-ゼインヒビタ-
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D2950000-100MG:
D2950000:4548173962139
D2950000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Joanna Triscott et al.
Oncotarget, 3(10), 1112-1123 (2012-10-11)
Glioblastomas (GBM) are associated with high rates of relapse. These brain tumors are often resistant to chemotherapies like temozolomide (TMZ) and there are very few treatment options available to patients. We recently reported that polo-like kinase-1 (PLK1) is associated with
Martin Loss et al.
Transplantation, 95(9), 1134-1141 (2013-02-26)
The majority of pancreases, offered in allocation, are discarded. This pancreas underutilization is not well understood yet. We analyzed the detailed allocation protocols of all Eurotransplant-registered German whole-pancreas donors (2005-2009; n=1758). Outcome measures included donor characteristics, number of refusals per
Noriaki Nagai et al.
Toxicology, 315, 55-64 (2013-08-15)
Several studies have reported that hydrogen peroxide (H2O2) is related to the toxicity of amyloid β (Aβ), and that the accumulation of Aβ in the lenses of humans causes lens opacification. In this study, we investigate the accumulation of Aβ1-42
P Liu et al.
British journal of cancer, 109(7), 1876-1885 (2013-09-07)
Triple-negative breast cancer (TNBC) has significantly worse prognosis. Acquired chemoresistance remains the major cause of therapeutic failure of TNBC. In clinic, the relapsed TNBC is commonly pan-resistant to various drugs with completely different resistant mechanisms. Investigation of the mechanisms and
P Liu et al.
British journal of cancer, 107(9), 1488-1497 (2012-10-04)
Glioblastoma multiforme (GBM) cells are resistant to anticancer drugs. Cancer stem cells (CSCs) are a key mediator of chemoresistance. We have reported that disulfiram (DS), an aldehyde dehydrogenase (ALDH) inhibitor, targets breast CSC-like cells. In this study, the effect of