Merck
1224008
USP
ジスルフィラム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
テトラエチルチウラムジスルフィド, TETD, ジスルフィラム, ビス(ジエチルチオカルバミル)ジスルフィド, ビス(ジエチルチオカルバモイル)ジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NCSS2CSN(C2H5)2
CAS番号:
分子量:
296.54
Beilstein:
1712560
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
disulfiram
メーカー/製品名
USP
mp
69-71 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
InChI
1S/C10H20N2S4/c1-5-11(6-2)9(13)15-16-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI Key
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALDH2(217)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Disulfiram USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Disulfiram Tablets
アルコ-ルデヒドロゲナ-ゼインヒビタ-
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1224008-200MG:
試験成績書(COA)