Merck
T8266
Sigma-Aldrich
酢酸タリウム(I)
≥99%
別名:
酢酸 タリウム(I)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOTl
CAS番号:
分子量:
263.43
Beilstein:
3693914
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
反応適合性
core: thallium
reagent type: catalyst
SMILES記法
CC(=O)O[Tl]
InChI
1S/C2H4O2.Tl/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
HQOJMTATBXYHNR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸タリウム(I)は、タリウム(III)酸化物を酢酸と無水酢酸に溶解し、80-90oCで攪拌して調製されます。ろ過後の溶液を冷やして生成物を再結晶化します。ある研究によれば、この物質が存在(濃度1 mg/ml)することにより、多数のマイコプラズマ属とアコレプラズマ属が増殖できるようになります。
アプリケーション
実験室においては一般的に、特定の培地でモリキュートを検出するためのグラム陰性バクテリアに対する選択要素として使用されています。タリウム誘導体合成において使用されることもあります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T8266-5G:4548173214238
T8266-VAR:
T8266-100G:4548173214214
T8266-25G:4548173214221
T8266-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Properties and Structures of Thallium (I) Derivatives of Aromatic Diols.
El-Hadad AA, et al.
Inorganic Chemistry, 34(1), 120-123 (1995)
Selective media and faecal streptococci recovery: a review.
F A Saleh
Zentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene. Zweite naturwissenschaftliche Abteilung: Mikrobiologie der Landwirtschaft der Technologie und des Umweltschutzes, 135(2), 130-144 (1980-01-01)
Chee-Fah Chia et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1042, 523-530 (2005-06-21)
Thallium acetate is a known neurotoxic agent. In this study, we investigated the mechanisms by which thallium acetate induces cell cycle arrest and cell apoptosis in cultured LC6 glioma cells. Exposure of C6 glioma cells to thallium acetate decreased cell
D C Dragon et al.
Letters in applied microbiology, 33(2), 100-105 (2001-07-27)
To investigate methods of improving anthrax spore detection with PLET. Comparisons were made of PLET and blood-supplemented PLET to recover and distinguish spores of a variety of Bacillus species. Heat and ethanol purification of spores, and spore extraction from soil
T Ohyashiki et al.
Biochimica et biophysica acta, 858(2), 294-300 (1986-06-26)
The effect of alpha-tocopherol on the lipid fluidity of porcine intestinal brush-border membranes was studied using pyrene as a fluorescent probe. Addition of alpha-tocopherol to the medium decreased fluorescence intensity and lifetime, but increased the fluorescence polarization of pyrene-labeled membranes.
資料
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
ナノワイヤは、ナノスケールの電子的および構造的制御によってバルク材料の限界を克服し、次世代デバイスや応用の実現に貢献することが期待されています。