メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.7±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
適合性
mycoplasma
関連するカテゴリー
アプリケーション
Frey mycoplasma broth base may be used as a culture medium for examining various proteins of Mycoplasma pulmonis.
構成
Casein enzymic hydrolysate, 7.50
Papaic digest of soyabean meal, 2.50
Yeast extract, 5.00
Sodium chloride, 5.00
Potassium chloride, 0.40
Magnesium sulphate, 0.20
Disodium phosphate, 1.60
Monopotassium phosphate, 0.10
調製ノート
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F6797-VAR:
F6797-500G:
F6797-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
PCR検査、DNA染色検査、培養検査により、細胞培養のマイコプラズマコンタミネーションを検出します。マイコプラズマ予防、除去、および検出キット
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
細胞培養ラボの安全性を適切に維持する方法の概要:ラボのリスク評価、機材表面の消毒、バイオハザードや廃棄手順についてECACC handbook無料ダウンロード。
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.