Merck
M0660
Sigma-Aldrich
マイコプラズマ用寒天培地
powder, suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106200
NACRES:
NA.74
フォーム
powder
品質水準
溶解性
H2O: 35.5 g/L
アプリケーション
microbiology
詳細
Boil to dissolve the agar and adjust pH to 7.8±0.2. Autoclave at 121°C, 15 psi for 15 minutes. Store prepared medium at 0-5°C.
The components contained in this basal medium do not exhibit inhibitory or toxic effects when used to culture mycoplasma. A special mineral supplement has been added to improve the growth and colony characteristics of the organism.
アプリケーション
マイコプラズマの培養に適しています。
構成
粉末の組成: 10.0 g/L細菌用ペプトン、10.0 g/L LAB-LEMCO粉末、5.0 g/L塩化ナトリウム、0.5 g/Lミネラルサプリメント、10.0 g/L寒天。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
M0660-BULK:
M0660-VAR:
M0660-250G:
M0660-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
ウマ血清 Donor Herd, USA origin, Heat inactivated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H1138
ウマ血清
資料
PCR検査、DNA染色検査、培養検査により、細胞培養のマイコプラズマコンタミネーションを検出します。マイコプラズマ予防、除去、および検出キット
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
細胞培養ラボの安全性を適切に維持する方法の概要:ラボのリスク評価、機材表面の消毒、バイオハザードや廃棄手順についてECACC handbook無料ダウンロード。
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
すべて表示