テクニック
microbiological culture: suitable
溶解性
H2O: 25.5 g/L (Autoclave at 121°C, 15 psi for 15 minutes. Store prepared medium at 0-5°C.)
アプリケーション
microbiology
詳細
アプリケーション
構成
調製ノート
1. Suspend 25.5 g of powdered medium in 1L of distilled water. Stir until the powder dissolves.
2. Adjust the pH of the solution to 7.8 ± 0.2.
3. Autoclave at 121 °C and 15 psi for 15 minutes to sterilize. Cool to 50 °C and add sterile supplements.
保管および安定性
WGK
WGK 2
Jan Code
M0535-500G:
M0535-BULK:
M0535-250G:
M0535-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
PCR検査、DNA染色検査、培養検査により、細胞培養のマイコプラズマコンタミネーションを検出します。マイコプラズマ予防、除去、および検出キット
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
細胞培養ラボの安全性を適切に維持する方法の概要:ラボのリスク評価、機材表面の消毒、バイオハザードや廃棄手順についてECACC handbook無料ダウンロード。
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.