リコンビナント
expressed in E. coli Taq
品質水準
形状
liquid
lyophilized
パラメーター
2 μL sample volume
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
特異性
For conventional, endpoint PCR with gel electrophoresis
Result Evaluation: Gel electrophoresis at endpoint of PCR
アプリケーション
構成
Lyophilized Mix (Primer sets / Nucleotides / Internal Control DNA and polymerase at optimized concentrations in aliquots of 25 or 100 reactions each Rehydration Buffer)
Lyophilized Positive Control DNA
PCR Grade Water
再構成
保管および安定性
その他情報
Agarose gels and DNA stains
PCR reaction tubes and pipette filter tips
Required Lab Devices:
PCR cycler for conventional PCR
Gel electrophoresis and documentation system
Pipetting equipment
Microcentrifuge
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
資料
PCR検査、DNA染色検査、培養検査により、細胞培養のマイコプラズマコンタミネーションを検出します。マイコプラズマ予防、除去、および検出キット
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
細胞培養ラボの安全性を適切に維持する方法の概要:ラボのリスク評価、機材表面の消毒、バイオハザードや廃棄手順についてECACC handbook無料ダウンロード。
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.