Merck
214744
Sigma-Aldrich
Thallium(III) oxide
99%
別名:
Dithallium trioxide, Thallium sesquioxide, Thallium trioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Tl2O3
CAS番号:
分子量:
456.76
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: thallium
mp
717 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Tl]O[Tl]=O
InChI
1S/3O.2Tl
InChI Key
QTQRFJQXXUPYDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
214744-250G:
214744-10KG:
214744-BULK:
214744-VAR:
214744-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3