Merck
150533
Sigma-Aldrich
トリフルオロ酢酸タリウム(III)
technical grade
別名:
TTFA, トリス(トリフルオロアセタト)タリウム, トリフルオロ酢酸 タリウム(III)塩, トリフルオロ酢酸タリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3COO)3Tl
CAS番号:
分子量:
543.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
反応適合性
core: thallium
reagent type: catalyst
mp
213 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)O[Tl](OC(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3C2HF3O2.Tl/c3*3-2(4,5)1(6)7;/h3*(H,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI Key
PSHNNUKOUQCMSG-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
S-置換システインペプチドやジスルフィド結合をもつタンパク質の合成に用いられる酸化剤です。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
150533-5G:4548173353340
150533-10G:4548173353326
150533-1KG:
150533-BULK:
150533-50G:4548173353333
150533-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cuihua Hu et al.
Molecular pharmaceutics, 16(2), 561-572 (2018-12-29)
The chimeric peptide HPRP-A1-iRGD, composed of a chemically conjugated tumor-homing/penetration domain (iRGD) and a cationic anticancer peptide domain (HPRP-A1), was used to study the effect of targeted modification to enhance the peptide's specificity, penetration, and tumor accumulation ability. The iRGD
Tetrahedron, 44, 805-805 (1988)
Taylor, E. C.; Katz, A. H. et al.
Tetrahedron Letters, 26, 5963-5963 (1985)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 163-163 (1987)
Deacon, G. B.; Smith, R. N. M.
Journal of Fluorine Chemistry, 15, 85-85 (1980)
資料
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis