アッセイ
98%
mp
32-34 °C (lit.)
密度
1.417 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H3ClF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
InChI Key
JFZJMSDDOOAOIV-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)ピリジンは、クロロ(トリフルオロメチル)ピリジンです。
アプリケーション
2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)ピリジンは、領域網羅的機能化を研究するためのモデル基質として使用することができます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
366137-10G:
366137-50G:
366137-BULK:
366137-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Three chloro (trifluoromethyl) pyridines as model substrates for regioexhaustive functionalization.
European Journal of Organic Chemistry, 18, 3793-3798 (2004)