Merck
661120
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)ピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3BrF3N
CAS番号:
分子量:
225.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
44-48 °C
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
InChI Key
GSKMWMFOQQBVMI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Refomatsky試薬のパラジウム触媒α-アリール化で使用される基質です
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
661120-VAR:
661120-1G:
661120-5G:
661120-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 45, 7395-7395 (2004)
Ben Yiu-Wing Wong et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 22(42), 15095-15106 (2016-09-07)
A series of air-stable spiro-fused ladder-type boron(III) compounds has been designed, synthesized, and the electrochemistry and photophysical behavior have been characterized. By simply varying the substituents on the pyridine ring and extending the π-conjugation of the spiro framework, the emission