由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
mp
157-159 °C
溶解性
methanol: 100 mg/mL, clear, colorless to yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cc1cn[nH]c1
InChI
1S/C4H6N2.ClH/c1-4-2-5-6-3-4;/h2-3H,1H3,(H,5,6);1H
InChI Key
PUCXJHNDMYZOHG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADH1A(124) , ADH1B(125) , ADH1C(126)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- as a cytochrome P450 2E1 inhibitor
- as cytochrome P450 2E1 and alcohol dehydrogenase inhibitor in 1C11 neural progenitor cells
- to inhibit ethanol oxidation in VL-17A cells expressing alcohol dehydrogenase and HepG2 cells
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M1387-100MG:
M1387-500MG:
M1387-VAR:
M1387-1G:
M1387-BULK:
試験成績書(COA)