Merck
74931
Sigma-Aldrich
アルコール脱水素酵素、デイノコッカス・ラディオデュランス、遺伝子組換え 大腸菌由来
≥10.0 U/mg
別名:
ADH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.77
形状
powder
比活性
≥10.0 U/mg
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
単位の定義
1 U corresponds to the amount of enzyme which reduces 1 μmol 3-Nonanone per minute at pH 7.0 and 37°C
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
74931-BULK:
74931-50MG:
74931-VAR:
74931-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jiachen Lin et al.
Genes, 12(10) (2021-10-24)
Genetic perturbations in nicotinamide adenine dinucleotide de novo (NAD) synthesis pathway predispose individuals to congenital birth defects. The NADSYN1 encodes the final enzyme in the de novo NAD synthesis pathway and, therefore, plays an important role in NAD metabolism and