Merck
8.04608
Sigma-Aldrich
Hydrazinium hydroxide
(about 100% N₂H₅OH) for synthesis
別名:
Hydrazinium hydroxide, Hydrazine hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H4N2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
32.05 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352305
EC Index Number:
206-114-9
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
蒸気圧
20 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
280 °C
有効性
169 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
3.4-99 % (v/v)
pH
10-11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
120.5 °C/1013 hPa
mp
-51.7 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[N+H3]N.[O-H]
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
InChI Key
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Hydrazinium hydroxide (N2H4.H2O) can be used as a reducing agent to synthesize:
  • Magnetic nickel nanoparticles by polyol process using nickel acetate as a precursor.
  • Cu@Cu2O core-shell nanoparticles via a chemical reduction method using CuSO4.5H2O as a precursor.
It can also be used as a reactant to prepare:
2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-1,6,11(13H)-trione derivatives by Ce(SO4)2·4H2O catalyzed condensation reaction with phthalic anhydride, aromatic aldehydes, and dimedone.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup - (anhydrous substance)
引火点(℃)
38 °C - closed cup - (anhydrous substance)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8046080521:
8046089999:
8046082501:
8046080250:
IN2RCMH804608:
8046081000:
8046089055:
8046082521:
8046080000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and characterization of ferromagnetic nickel nanoparticles
Altincekic, TG, et al.
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 25(8), 2771-2775 (2012)
A rapid, one-pot, four-component route to 2H-indazolo [2, 1-b] phthalazine-triones
Mosaddegh E and Hassankhani A
Tetrahedron Letters, 52(4), 488-490 (2011)
Synthesis and characterization of Cu@ Cu2O core shell nanoparticles prepared in seaweed Kappaphycus alvarezii Media
Khanehzaei H, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 9, 8189-8198 (2014)
プロトコル
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.