Merck
433632
Sigma-Aldrich
ヒドラジン 溶液
1.0 M in THF
別名:
Hydrazine, Nitrogen hydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2NH2
CAS番号:
分子量:
32.05
Beilstein:
878137
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
フォーム
liquid
品質水準
濃度
1.0 M in THF
bp
65 °C
密度
0.886 g/mL at 25 °C
官能基
hydrazine
SMILES記法
NN
InChI
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
InChI Key
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒドラジンはカチオン交換反応を促進する機能を持ち、CuイオンのZnSeナノ結晶へのドーピングを迅速化します。
アプリケーション
ヒドラジン溶液は以下の研究に使用されています:
  • 第一列(3d)遷移金属錯体の水溶液中での還元に使用する還元剤として。
  • 還元された金属酸化物のナノスケール調製用として。例:VO2(B)、Cr2O3
  • 直接ヒドラジン燃料電池(DHFC)の燃料として。
  • 金属単分散銅ナノ粒子を合成するための還元剤として。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
433632-VAR:
433632-100ML:4548173149608
433632-BULK:
433632-800ML:4548173149615
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Tomasz Kruk et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 128, 17-22 (2015-02-28)
Metallic monodisperse copper nanoparticles at a relatively high concentration (300 ppm CuNPs) have been synthesized by the reduction of copper salt with hydrazine in the aqueous SDS solution. The average particles size and the distribution size were characterized by Dynamic
Haibao Shao et al.
Journal of fluorescence, 25(2), 305-310 (2015-01-22)
Controllable doping is an effective way of tuning the properties of semiconductor nanocrystals (NCs). In this work, a simple strategy of fast doping Cu ions into ZnSe NCs under ambient conditions was proposed. The principle of doping is based on
Synthesis and characterization of reduced transition metal oxides and nanophase metals with hydrazine in aqueous solution.
Gui Z, et al.
Materials Research Bulletin, 38(1), 169-176 (2003)
Effects of NaOH addition on performance of the direct hydrazine fuel cell.
Yin WX, et al.
Journal of Power Sources, 182(2), 520-523 (2008)
M Vogel et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 366(8), 781-791 (2001-03-03)
Hydrazine reagents are a well-known group of derivatizing agents for the determination of aldehydes and ketones in liquid and gaseous samples. Within this article, the most important hydrazine reagents are critically summarized, and their major applications in different fields, including