certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
EPA 601
suitable for EPA 601
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
5000 μg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40021:4548173143484
40021-1ML:
40021-BULK:
40021-VAR:
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.