certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1601383
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
形状
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1316-1.2ML-PW:
PHR1316-3X1.2ML:
PHR1316-3X1.2ML-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック